Wichtige Dokumente
93539
N-Heptanoylglycin
analytical standard
Synonym(e):
2-(Heptanoylamino)-essigsäure, N-(1-Oxoheptyl)-glycin, Heptanoylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
RNFCYFVPNIXAHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)