Wichtige Dokumente
93064
Timestrip® 1 Monat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Irreversible, single use
Qualität
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
room temperature (at 20-80% humidity)
Parameter
30 days run-out window (calibrated at +22 °C)
Größe
40 mm × 19 mm
Allgemeine Beschreibung
Visit our Timestrip Web Portal to learn more
Anwendung
Verpackung
93064-100EA: 100 labels in sachet
93064-500EA: 500 labels in sachet
Komponenten
Spezifikationen
- Time accuracy: ±15% in time under isothermal conditions
- Usage: calibrated for an average temperature environment of 22°C/72°F
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)