Merck
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO6 · HCl
Molekulargewicht:
283.71
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)