Merck
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecan
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Kryptofix® 21
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
Beilstein:
607391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
~80 °C
88-91 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChIKey
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Synthesis of disubstituted derivatives[1][2]
Rechtliche Hinweise
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)