Merck
92529
Supelco
2-(Octylsulfanyl)-ethan-1-ol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)-octylsulfid, 2-(Octylthio)-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.35
Beilstein:
1698968
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)