Merck
92523
Supelco
O-Succinyl-L-carnitin-(N-methyl-d3) Lithiumsalz
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D3H16NO6 · xLi+
Molekulargewicht:
264.29 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.0%
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C[C@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)