Wichtige Dokumente
91880
4-(Trifluormethyl)-umbelliferyl-β-D-glucopyranosid
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
About This Item
Qualität
for fluorescence
Assay
≥95% (HPCE)
mp (Schmelzpunkt)
≥220 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 385 nm; λem 502 nm in 0.1 M acetate; pH 5.0; β-glucosidase
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)