Merck
91277
Supelco
1,3-Bis-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis-(2-methoxyphenoxy)-propan-2-ol, NSC 142122
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
Beilstein:
2003232
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
InChIKey
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)