Wichtige Dokumente
90833
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionsäure
analytical standard
Synonym(e):
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropansäure, CMPF
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCC1=C(C(O)=O)C(C)=C(CCC)O1)=O
InChI
1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
WMCQWXZMVIETAO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)