Merck
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Synonym(e):
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.