Wichtige Dokumente
90606
Methylheptadecanoat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Methyl-heptadecanoat, Methylmargarat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29.8-30.3 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)