90151
17β-Hydroxy-17-methyl-androsta-1,4-dien-3-on
analytical standard
Synonym(e):
1-Dehydro-17α-methyl-testosteron, Dianabol, Methandienon, Methandrostenolon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]1.15/D -0.5±0.5° in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?