89891
cis-1,2-Cyclohexancarbonsäureanhydrid
analytical standard
Synonym(e):
cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid, cis-Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, cis-Hexahydrophthalsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12[C@](C(OC2=O)=O)([H])CCCC1
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
InChIKey
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)