Merck
89789
Supelco
Dipropylammoniumacetat -Lösung
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Synonym(e):
Dipropylamin -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
Beilstein:
7937734
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
concentrate
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
ampule of 25 mL
Konzentration
0.5 M in H2O
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
SMILES String
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChIKey
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)