Merck
88486
Supelco
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, FITC-markiert
analytical standard, size: 3 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Konzentration
2.5% (solids)
Oberflächendeckung
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Partikelgröße
3 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 525
Format
neat
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)