Merck
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-trifluormethansulfonat
purum, ≥97.0% (KT)
Synonym(e):
Samarium(III)-triflat, Trifluormethansulfonsäure Samarium(III)-salz
About This Item
Lineare Formel:
Sm(SO3CF3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
597.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (KT)
Kennzeichnungsgrad
26 specific activity
SMILES String
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Vorsicht
radioaktiv
Sonstige Hinweise
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)