Merck
425710
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Samarium(III)-triflat, Trifluormethansulfonsäure Samarium(III)-salz
About This Item
Lineare Formel:
Sm(SO3CF3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
597.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Eine wasserunempfindliche Lewis-Säure für die Aldol-Reaktion von Silyl Enoläthern mit Aldehyden
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)