Merck
83714
Millipore
XLT4-Agar-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Natriumtetradecylsulfat -Lösung
Größe auswählen
100 ML
52,40 €
52,40 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
52,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H29NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
52,40 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
SMILES String
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ein Supplement für die XLT4 Agar Basis zur Isolierung und Identifizierung von pathogenen Enterobakterien, im Speziellen Salmonellenarten, gemäss Miller und Tate (1990)
Rechtliche Hinweise
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ahmed Fatimi et al.
Acta biomaterialia, 8(7), 2712-2721 (2012-04-11)
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with a stent graft is limited by the persistence or recurrence of endoleaks. These are believed to be related to the recanalization of the aneurismal sac by endothelialized neochannels, which could lead to late