Merck
83547
Sigma-Aldrich
Durchflussregulierventil für Gasdruckdosen
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Qualität
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
Allgemeine Beschreibung
sämtliche beanspruchten Teile sind aus V4A-Stahl
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)