Merck
81403
Supelco
Polystyrol
analytical standard, for GPC, 2,000
Synonym(e):
PS
Größe auswählen
1 G
181,00 €
181,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
181,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
181,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~1790
Mp ~1920
Mw ~1890
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)