Merck
80138
Supelco
Redoxstandard
600 mV
Größe auswählen
500 ML
126,00 €
126,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
126,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
126,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Redox standard has a potential of 600 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Anwendung
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)