Wichtige Dokumente
79838
Nicotinsäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
3-Picolinsäure, Niacin, Pellagra Präventivfaktor, Pyridin-3-carbonsäure, Vitamin B3
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
236-239 °C (lit.)
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
379.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)