Wichtige Dokumente
797995
Phthalsäureanhydrid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.1 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1058 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Glührückstand
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChIKey
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
152 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.