Wichtige Dokumente
77460
2-Chlor-acetophenon
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
ω-Chloracetophenon, Phenacylchlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C
54-56 °C (lit.)
Dichte
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
phenyl
SMILES String
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)