Merck
77100
Sigma-Aldrich
Pentylmalonsäure-diethylester
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
Beilstein:
609224
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.426
bp
254-255 °C
SMILES String
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)