76646
Saflufenacil Metabolit M800H35
analytical standard
Synonym(e):
N>-[4-Chlor-2-fluor-5-({[(isopropylamino)-sulfonyl]-amino}-carbonyl)-phenyl]-harnstoff, 5-[(Aminocarbonyl)-amino]-2-chlor-4-fluor-N-[[(1-methylethyl)-amino]-sulfonyl]-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
O=C(NS(NC(C)C)(=O)=O)C1=C(Cl)C=C(F)C(NC(N)=O)=C1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)