Merck
75825
Sigma-Aldrich
Natrium-2-Oxobutyrat
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
2-Oxo-buttersäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.07
Beilstein:
3631701
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (NT)
SMILES String
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Substrate for the determination of lactate dehydrogenase isoenzymes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)