Merck
75636
Sigma-Aldrich
Osmiumtetroxid -Lösung
2.5% in tert-butanol
About This Item
Lineare Formel:
OsO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Enthält
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
2.5% in tert-butanol
Dichte
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChIKey
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)