Merck
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranyliden)keten
Synonym(e):
(Triphenylphosphoranyliden)-ethenon, Bestmann-Ylid, Ketenyliden-(triphenyl)-phosphoran
Größe auswählen
1 G
94,20 €
94,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
94,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
94,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
167-173 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
InChIKey
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)