Merck
73443
Supelco
Zinn(II)-Ionophor II
Selectophore, function tested
Synonym(e):
6-(4-Nitrophenyl)-2,4-diphenyl-1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-en
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Produktlinie
Selectophore
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
function tested
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C2C3N2C(N=C3c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C22H17N3O2/c26-25(27)18-13-11-16(12-14-18)20-21-19(15-7-3-1-4-8-15)23-22(24(20)21)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,20-22H
InChIKey
MMPJPLZUJANSCC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Majid Arvand et al.
Analytica chimica acta, 579(1), 102-108 (2007-08-29)
A Sn2+ ion-selective electrode which was prepared with a polymeric membrane based on 6-(4-nitrophenyl)-2,4-diphenyl-3,5-diaza-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene (NDDBH) as a ionophore. Effects of experimental parameters such as membrane composition, nature and amount of plasticizer, the amount of additive and concentration of internal solution