Merck
72994
Supelco
Neoxanthin
analytical standard
Synonym(e):
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-Didehydro-5′,6′-epoxy-5′,6′-dihydro-β,β-carotin-3,3′,5(6H)-triol, 9′-cis-Neoxanthin
Größe auswählen
1 MG
691,00 €
691,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
691,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
600.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
691,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
InChIKey
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Neoxanthin belongs to the class of carotenoids. It is an allenic xanthophyll and a precursor of the plant hormone abscisic acid, which is formed as the last product of carotenoid synthesis in green plants.[1]
Anwendung
Neoxanthin may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fruits using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with diode array detector (DAD) and mass spectrometry (MS).[1])
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Identification of neoxanthin synthase as a carotenoid cyclase paralog.
Bouvier F, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(21), 6346-6352 (2000)