Merck
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Synonym(e):
Di-(cyclopentadienyl)-nickel, Nickelocen
About This Item
Lineare Formel:
Ni(C5H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (Ni)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)