Wichtige Dokumente
71008ATMBC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonym(e):
Nukleinsäurenamplifikationssystem
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
GDS Salmonella Tq Automatisierungskit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
Agentur
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AFNOR
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Qualitätsniveau
Produktlinie
Assurance GDS®
Haltbarkeit
6‑12 mo.
Verpackung
pkg of 576 tests
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 71008-576ATM
Methode(n)
PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ergebnisse für Lebensmittel mit einem einzelnen Anreicherungsmedium am nächsten Tag
- Harmonisierte Anreicherungsmedien zum Testen von Proben für andere Pathogenziele zusätzlich zu Salmonella.
- Unter anderem für rohes Rindfleisch, rohes Schweinefleisch, rohes Putenhackfleisch, Geflügelkadaverspülung, rohe Garnelen, fettfreies Milchpulver, flüssige Milch, Eier, Gewürze, Erdnussbutter, Pasta, Edelstahl, Kautschuk, Beton validiert.
- Enthält die innovative immunomagnetische Trennung (IMS) mit PickPen® für zusätzliche Spezifität und schnellere Ergebnisse
- Vereinfachte Probenvorbereitung, erfordert keine Heizblöcke oder die Aufbereitung von Reagenzien
Komponenten
- Salmonella Amplifizierungsröhrchen Tq (0,2 ml)
- Salmonella Konzentrationsreagenz
Für jedes 576ATM-Kit sind außerdem die folgenden, separat zu bestellenden Artikel erforderlich:
- 61031BC Waschlösungskit
- 34724BC Resuspensionspuffer Tq
Testmethode
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)