68771
Isoimperatorin
analytical standard
Synonym(e):
4-(3-Methylbut-2-enyloxy)-furo[3,2-g]chromen-7-on, 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)-oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤5.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC(C(OCC=C(C)C)=C(C=CO2)C2=C3)=C3O1
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChIKey
IGWDEVSBEKYORK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?