66450
4-Methyl-1-cyclohexen
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,2,3,6-Tetrahydrotoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.442
bp
101-102 °C (lit.)
Dichte
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChIKey
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?