8.51056
HOSu
Novabiochem®
Synonym(e):
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, N-Hydroxysuccinimide, NHS
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
pH-Wert
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
93-100 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChIKey
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 95 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 100 °C
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable