Wichtige Dokumente
66070
3-Methyl-1-buten
analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
2-methyl-1-butene and 1-pentene, residual
Brechungsindex
n20/D 1.364
n20/D 1.366
bp
20 °C (lit.)
Dichte
0.627 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
InChIKey
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-70.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?