Merck
64004BC
Millipore
MVP ICON® Flüssigprobensammler
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
Größe auswählen
100 UNITS
424,00 €
424,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 UNITS
424,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112601
NACRES:
NB.79
424,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Produktlinie
MVP ICON®
Form
liquid
Verpackung
box of 100 ea
Hersteller/Markenname
MVP ICON® 64004-100
Anwendung(en)
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with MVP ICON instrument
Nachweisverfahren
bioluminescent
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das MVP ICON Gerät zur Flüssigprobenahme ist eine eigenständige Vorrichtung zur Analyse von Flüssigproben (d. h. Spülwasser) mit dem MVP ICON System. Mit dem MVP ICON System werden Rückstände von Lebensmitteln oder Mikroorganismen durch die Bestimmung von Adenosintriphosphat (ATP) mittels Luciferase-Biolumineszenz nachgewiesen. ATP kommt in den meisten Lebensmittelrückständen und in allen Bakterien-, Hefe- und Schimmelpilzzellen vor. Die Probenahmevorrichtung kann in einem Schritt mit einer Hand aktiviert werden, so dass mit der zweiten Hand andere Arbeitsschritte ausgeführt werden können. Sämtliche Testreagenzien sind in der Probenahmevorrichtung enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Einfache Anwendung
Das MVP ICON ATP Gerät zur Flüssigprobenahme ermöglicht die schnelle, direkte Probenahme und Bestimmung des ATP-Gehalts in Flüssigproben wie Cleaning-in-Place(CIP)-Spülwasser ohne Pipettieren oder einen Probensammelbehälter.
Erhöhte Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Nach der Aktivierung fließt das proprietäre Testreagens durch den hohlen Schaft der Probenahmevorrichtung, um das ATP gleichmäßig von der Probenahmespitze zum Boden des Sammelröhrchens zu spülen, wodurch eine hohe Genauigkeit gewährleistet wird. Der Lichtaustritt aus der Reagenslösung und nicht der festen Oberfläche wird gemessen, dies sorgt für einen hohen Grad an Wiederholbarkeit.
Unkomplizierte Lagerung
Die Probenahmevorrichtungen werden bei Raumtemperatur gelagert – Kühlung ist nicht notwendig; dies spart wertvollen Platz im Kühlschrank für anderes Kühlgut.
Eignung
ATP-Test, Lebensmittelverarbeitung, HACCP-Monitoring, Hygiene
Prinzip
Der Nachweis von ATP durch Biolumineszenz ist ein bewährter und weitläufig eingesetzter Indikator der Hygiene und Reinigungsleistung in der Lebensmittelverarbeitung. Der ATP-Nachweis mit dem MVP ICON stellt Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden bereit, wodurch sofortige „Go/No-Go“-Entscheidungen vor dem Beginn der Verarbeitung getroffen und, falls erforderlich, umgehend Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können. ATP ist ein Molekül, das in allen lebenden Zellen vorkommt, einschließlich Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und sämtlichem organischen Material.
Testmethode
ATP Biolumineszenz
Lagerung und Haltbarkeit
Probenahmegeräte sollten bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 30 °C (36 °F und 86 °F) gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht verwendete Vorrichtungen müssen wieder in den Folienbeuteln verschlossen werden.
Rechtliche Hinweise
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Wet Chamber
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.