Merck
63112
Supelco
Magnesium-Ionophor VI
Selectophore, function tested
Synonym(e):
1,3,5-Tris-[10-(1-adamantyl)-7,9-dioxo-6,10-diazaundecyl]-benzol, ETH 5506
Größe auswählen
10 MG
1.180,00 €
100 MG
7.680,00 €
1.180,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
1.180,00 €
100 MG
7.680,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H96N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1033.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
1.180,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥99.0% (HPLC)
Qualität
function tested
SMILES String
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
InChIKey
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Selected application examples
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Magnesium-selective ionophore[1][2]
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Development of magnesium-selective ionophores
O'Donnell, J., et al.
Analytica Chimica Acta, 281, 129-134 (1993)
Potentiometric microelectrodes as sensors and detectors. Magnesium-selective electrodes as sensors, and Hofmeister electrodes as detectors for histmaine in capillary electrophoresis
Spichiger, U.E., Fakler, A.
Electrochimica Acta, 42, 3137-3145 (1997)
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)