Merck
61847
Supelco
Siebkalibrierungsstandard, rückführbar auf NIST SRM
106 μm (140 mesh)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Form
particles
Hersteller/Markenname
Whitehouse Scientific Ltd SS400
Partikelgröße
106 μm (140 mesh)
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sigma Aldrich et al.
Sigma data null