55587
2-Heptanol
analytical standard
Synonym(e):
Pentyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.419-1.421
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)