Merck
55193
Supelco
Marmelosin
analytical standard
Synonym(e):
Imperatorin, 8-Isopentenyloxypsoralen, 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-on, 9-[(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)OXY]-7H-FURO[3,2-G][1]BENZOPYRAN-7-ONE, Ammidin, Marmelid, Marmelosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChIKey
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway.
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway. Imperatorin increases BMP-2 expression (mRNA) and increases bone density/volume and mineralization in vivo.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)