Wichtige Dokumente
537667
Diethylenglykol-monopropylether
99%
Synonym(e):
DP Lösungsmittel, 2-(2-Propoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
212-216 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
DJCYDDALXPHSHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)