Wichtige Dokumente
53603
N-Adipoylglycin
analytical standard
Synonym(e):
6-[(Carboxymethyl)-amino]-6-oxohexansäure
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC(CCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO5/c10-6(9-5-8(13)14)3-1-2-4-7(11)12/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
UJHDYVYBNDNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)