52559
Eupatorin
analytical standard
Synonym(e):
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7-trimethoxy-flavon, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Methoxy-luteolin-4′,7-dimethylether, NSC 106402
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤5.0% water
Format
neat
SMILES String
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChIKey
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?