Merck
51295
Millipore
Haemophilus Medium
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171607
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Eignung
Haemophilus spp.
Anwendung
Optimiertes Medium für das Wachstum von Haemophilus-Spezies.
Angaben zur Herstellung
Supplements :
44 ml/l glycerol (Cat. No. 49767)
10 mg/l β-NAD (Cat. No. 43410)
30 mg/l hemin (Cat. No. 51280)
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)