Merck
51200
Sigma-Aldrich
Gummi arabisch aus Akazien
fine powder
Synonym(e):
Akaziengummi, Gummi arabicum
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Form
fine powder
Glührückstand
≤4%
Verlust
≤15% loss on drying
Sonstige Hinweise
Ist vermutlich ein verzweigtes Polymer aus Galactose, Rhamnose, Arabinose und Glucuronsäure als Calcium-, Magnesium- und Kaliumsalz mit einem Molekulargewicht von ungefähr 250,000.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)