50953
Bisphenol G
analytical standard
Synonym(e):
2,2-Bis-(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)-propan, 4,4′-(1-Methyllethyliden)-bis-[2-(1-methylethyl)-phenol], 4,4′-Isopropylidenbis-(2-isopropylphenol), NSC 21526
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC(C=C1)=C(C(C)C)C=C1C(C)(C)C2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3
InChIKey
IJWIRZQYWANBMP-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?