Wichtige Dokumente
48260
D-(+)-Galactose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonym(e):
Galactose
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +80±1°, 24 hr, c = 5% in H2O
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (dec.)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.