Wichtige Dokumente
47426
Fmoc-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3,4-dichlor-L-phenylalanin
About This Item
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChIKey
QNVHCYWPXIGFGN-QFIPXVFZSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)